62653
LPM Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
Listeria LPM Agar, Lithium chloride Phenylethanol Moxalactam Plating Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
beef extract, 3 g/L
casein peptone (pancreatic), 5 g/L
glycine anhydride, 10 g/L
lithium chloride, 5 g/L
peptone (animal), 5 g/L
phenylethyl alcohol, 2.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
selective for Listeria spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)