Documentos Principais
610771
Supelco
DL-Methadone-d3 solution
98 atom % D, 1 mg/mL in methanol, drug standard
Sinônimo(s):
DL-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone-1,1,1-d3 solution, DL-Methadone-(heptyl-1,1,1-d3) solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21D3H24NO
Número CAS:
Peso molecular:
312.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
drug standard
pureza isotópica
98 atom % D
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
disponibilidade
not available in Japan
concentração
1 mg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3
chave InChI
USSIQXCVUWKGNF-FIBGUPNXSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - Solvent
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)