61031BC
Assurance® GDS Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS
Sinônimo(s):
Wash Solution for PCR Sample Prep
About This Item
Produtos recomendados
product name
GDS Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
bottle of 4 × 250 mL each
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 61031-100
condição de armazenamento
(Tightly closed in a dry, cool, and well-ventilated place.)
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli (O157:H7)
Cronobacter spp.
Listeria spp.
Salmonella spp.
Descrição geral
GDS Wash Solution Kit is recommended to use with Assurance® GDS assays. Assurance® GDS is an automated nucleic acid amplification system for the detection of pathogens. This larger size format is commonly purchased with automation kits for use with Assurance® GDS PickPen® PipetMax® (PPMX).
Aplicação
GDS Wash Solution Kit is used during the sample preparation for the detection of pathogens in foods and environmental samples using Assurance® GDS kits.
Componentes
Four bottles, 250 mL each
Compatibilidade
BioControl GDS
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?