Documentos Principais
61020BC
Millipore
Assurance® GDS Top STEC Wash Solution PCR Reagent
For use with Assurance® GDS Top STEC
Sinônimo(s):
Wash solution for PCR Sample Prep
About This Item
Código UNSPSC:
41106306
NACRES:
NA.85
Nome do produto
GDS Top STEC Wash Solution Kit, BioControl, For use with GDS Top STEC
Nível de qualidade
Formulário
liquid
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
bottle of 4 × 250 mL each
fabricante/nome comercial
BioControl Systems 61020-100
condição de armazenamento
(No metal containers.
Tightly closed.)
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Escherichia coli (shiga toxigenic)
Descrição geral
GDS Top STEC Wash Solution Kit is recommended to use with Assurance® GDS Top STEC kits. Assurance® GDS Top STEC assays are automated nucleic acid amplification systems for the detection of Shiga toxigenic E. coli.
Aplicação
GDS Top STEC Wash Solution Kit is used during the sample preparation for detection of Shiga toxigenic E. coli in foods and ingredients using the Assurance® GDS Top STEC assays.
Componentes
Four bottles, 250 mL each
Compatibilidade
BioControl GDS
Método de teste
PCR
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)