71018BC
Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (Top 7) Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
GDS Shiga Toxin Genes (Top 7) Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin genes in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
Agency
AOAC® (PTM)
Nível de qualidade
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 100 tests
fabricante/nome comercial
Assurance GDS®
BioControl Systems 71018-100
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Sequential approach to detecting Top STEC. Following sample preparation with IMS against the Top 7 O groups, samples are analyzed for the presence of eae with the GDS Top 7 STEC (eae) assay. Positive samples are subsequently analyzed for Shiga Toxin genes with the GDS Shiga Toxin Genes (Top 7) assay
- Single-step 10-18 h enrichment in mEHEC; enrichment media common to all BioControl methods for E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
Componentes
- Shiga Toxin Genes Amplification Tubes Tq
- Top 7 STEC Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Top STEC Wash Solution
Compatibilidade
Método de teste
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)