71017BC
Assurance® GDS Top 7 STEC (eae) Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Produtos recomendados
product name
GDS Top 7 STEC (eae) Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of the eae gene in "Top Seven" Shiga Toxigenic E. coli (STEC) in food
Agency
AOAC® (PTM)
Nível de qualidade
prazo de validade
6‑12 mo.
embalagem
pkg of 100 tests
fabricante/nome comercial
Assurance GDS®
BioControl Systems 71017-100
técnica(s)
PCR: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pathogen testing
compatibilidade
for use with GDS Rotor-Gene
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
enterovirulent E. coli (EEC) (shiga toxigenic)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Sequential approach to detecting Top STEC. Following sample preparation with IMS against the Top 7 O groups, samples are analyzed for the presence of (eae) with the GDS Top 7 STEC (eae) assay. Positive samples are subsequently analyzed for Shiga Toxin genes with the Assurance® GDS Shiga Toxin Genes Top 7 assay.
- Top 7 STEC (includes E. coli O157:H7)
- Single-step 10-18 h enrichment in mEHEC, enrichment media common to all BioControl methods for E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
Componentes
- Top STEC (eae) Amplification Tubes Tq
- Top 7 STEC Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Top STEC Wash Solution
Compatibilidade
Método de teste
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)