60761
Nano-Silica gel RP-18W on Alu-foil
suitable for HPTLC, fluorescent indicator, aluminum cards
Sinônimo(s):
DC-Alufoils-Nano-silica gel RP-18W
About This Item
Produtos recomendados
forma
aluminum cards
Nível de qualidade
Características
binder Organic
fluorescent indicator
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
150 μm
150 μm
tamanho de partícula
≥8 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
operating pH range
2-10
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)