Documentos Principais
60489-M
Sigma-Aldrich
Pentane
≥99% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
72.15
Beilstein:
969132
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
2.48 (vs air)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
~8.3 %
técnica(s)
GC/GC: suitable
índice de refração
n20/D 1.358 (lit.)
p.e.
35-36 °C (lit.)
pf
−130 °C (lit.)
densidade
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pentane (n-pentane) is a hydrocarbon. Its hydroisomerization using a nanocrystalline beta (BEA) zeolite has been proposed. It has been reported as one of the products formed from the peroxidation of unsaturated fatty acid.
Outras notas
Pertains only in Germany: unversteuert
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-56.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-49.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)