56931
2,6-Diisopropylphenol
analytical standard
Sinônimo(s):
2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
5.6 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.512-1.516
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
256 °C/764 mmHg (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
chave InChI
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)