50126
Metil-terc-butil éter
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
705 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
15.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.05% water
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
p.e.
55-56 °C (lit.)
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 220 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)