Documentos Principais
47999
Supelco
9-cis-Antheraxanthin
analytical standard
Sinônimo(s):
(3S,3′R,5R,6S,9-cis)-5,6-Epoxy-5,6-dihydro-β,β-carotene-3,3′-diol /, (9Z)-Antheraxanthin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H56O3
Peso molecular:
584.87
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@]2(O3)C(C)(C)C[C@H](O)C[C@]23C)C
Descrição geral
9-cis-Antheraxanthin belongs to the class of carotenoids, reported being abundantly identified in the saponified extract of orange.
Aplicação
9-cis-Antheraxanthin may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • In petals and pollen extract of Calendula officinalis L. using high-performance liquid chromatography with UV-Vis detection technique.
  • In freeze-dried citrus pulp using UV-Vis spectrophotometry and high-performance liquid chromatography-diode array detection-tandem mass spectrometry (HPLC-DAD-MS/MS).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)