Documentos Principais
46674
Supelco
Promazine hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
10-(3-Dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
C17H20N2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
320.88
Beilstein:
3753230
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccccc13
InChI
1S/C17H20N2S.ClH/c1-18(2)12-7-13-19-14-8-3-5-10-16(14)20-17-11-6-4-9-15(17)19;/h3-6,8-11H,7,12-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
JIVSXRLRGOICGA-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mikail Weston et al.
Science advances, 5(4), eaaw1567-eaaw1567 (2019-04-20)
Designer receptors exclusively activated by designer drugs (DREADDs) derived from muscarinic receptors not only are a powerful tool to test causality in basic neuroscience but also are potentially amenable to clinical translation. A major obstacle, however, is that the widely