46573
Estrone
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-one, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one, Folliculin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
258-260 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
chave InChI
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Informações sobre genes
human ... ESR1(2099)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Separation of Estriol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) 17-sulfate dipotassium salt; Estriol 3-sulfate sodium salt; β-Estradiol 3,17-disulfate dipotassium salt, ≥95%; β-Estradiol 17-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; Estrone 3-(β-D-glucuronide) sodium salt; β-Estradiol 3-sulfate sodium salt, ≥93%; Estriol, ≥97%; Estrone 3-sulfate sodium salt, contains ~35% Tris as stabilizer; β-Estradiol, ≥98%; α-Estradiol, powder, ≥98% (TLC); Estrone, ≥99%
Conteúdo relacionado
The Titan C18 column provided efficient and rapid resolution of thirteen related estrogenic compounds. Ultra Ultra high purity solvents provided robust operation.