44653
EC Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Sinônimo(s):
Escherichia Coli Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 7251:2005
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
bile salts, 1.5 g/L
casein digest (pancreatic), 20 g/L
dipotassium phosphate, 4 g/L
lactose, 5 g/L
potassium phosphate, 1.5 g/L
sodium chloride, 5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Basic
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
6.9±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
selective for Escherichia coli
selective for coliforms
Aplicação
Nota de preparo
Outras notas
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?