439215
Tetra-hidrofurano
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Tetra-hidrofurano, suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
Lim. expl.
1.8-11.8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.015% peroxide (as H2O2)
<0.02% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
p.e.
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 212 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.180
λ: 300 nm Amax: 0.020
λ: 350-400 nm Amax: 0.005
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Formation of diacetylinic polymers.
- RAFT polymerization of p-acetoxystyrene.
- Synthesis of di-tert-butyl-Phosphinoferrocene.
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.
- As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).
- Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.
- As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?