437549
Acetato de etila
ACS reagent, ≥99.5%
Sinônimo(s):
EtOAc
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3 (20 °C, vs air)
pressão de vapor
73 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
SAFC Hitech®
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
801 °F
Lim. expl.
2.2-11.5 %, 38 °F
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
resíduo de evaporação
≤0.003%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3720 (lit.)
p.e.
76.5-77.5 °C (lit.)
pf
−84 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble in salt form(lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
chave InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of thin films of TiO2 (titanium dioxide) on glass.
- As an extraction medium in the multiresidue analysis of pesticide residues in fruit and vegetables.
- Acetylation of primary amines to form amides in the presence of dimethyltin(IV) acetic acid distannoxane.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?