Documentos Principais
42958
Supelco
Methyl phenylacetate
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
878795
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
chave InChI
CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
211.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99.5 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)