Documentos Principais
40820
Supelco
Chebulinic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Eutannin, NSC 69862
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H32O27
Número CAS:
Peso molecular:
956.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@H](OC(=O)c6c7c(c(c(c6)O)O)OC(=O)[C@H]([C@H]7[C@@H](C1=O)CC(=O)O)O)[C@H]2OC(=O)c5cc(c(c(c5)O)O)O)OC(=O)c4cc(c(c(c4)O)O)O)COC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O
InChI
1S/C41H32O27/c42-15-1-10(2-16(43)26(15)51)35(56)62-9-22-31-33(66-36(57)11-3-17(44)27(52)18(45)4-11)34(41(63-22)68-37(58)12-5-19(46)28(53)20(47)6-12)67-38(59)13-7-21(48)29(54)32-25(13)24(30(55)40(61)65-32)14(8-23(49)50)39(60)64-31/h1-7,14,22,24,30-31,33-34,41-48,51-55H,8-9H2,(H,49,50)/t14-,22+,24-,30-,31+,33-,34+,41-/m0/s1
chave InChI
YGVHOSGNOYKRIH-FJPMMHPYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)