40786
Copper Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Cu+2 in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
concentração
1000 mg/L Cu+2 in nitric acid (nominal concentration)
técnica(s)
ion chromatography: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ligação
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)