Documentos Principais
39643
Millipore
Burkholderia cepacia Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
BCSA
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Nível de qualidade
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Selective supplement for the isolation of Burkholderia cepacia in industrial samples
Componentes
Composition (g/vial):
Polymixin B Sulphate 300,000 IU
Gentamicin 5.00 mg
Vancomycin 1.25 mg
Nota de preparo
Directions:
Reconstitute the vial with 6 ml of steril distilled water in aseptic conditions and add it to 500 ml of sterilized BCSA Agar base cooled to room temperature.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)