Key Documents
1.05467
Millipore
Ágar seletivo para fungos patogênicos
for the isolation of pathogenic fungi (contains Cycloheximide)
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
forma
powder (dehydrated (DCM))
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.0 (25 °C, 33 g/L in H2O)
solubilidade
33 g/L
densidade volumétrica
670 kg/m3
aplicação(ões)
clinical
microbiology
adequação
molds
Descrição geral
para o isolamento de fungos patogênicos (contém cicloheximida)
Nota de análise
Aspecto (transparência)transparenteAspecto (cor)amarelado-marromValor de pH (25 °C6,7-7,1Crescimento (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748)bom a muito bomCrescimento (Trichophyton rubrum ATCC 28188)razoável a bomCrescimento (Microsporum gallinae ATCC 12108)razoável a bomCrescimento (Trichophyton ajelloi ATCC 28454)razoável a bomCrescimento (Microsporum canis ATCC 36299)bom a muito bomCrescimento (Geotrichum candidum DSM 1240)bom a muito bomCrescimento (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054))bom a muito bomCrescimento (Aspergillus brasiliensis (antigo A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053))nenhum a ruimCrescimento (Penicillium commune ATCC 10428)nenhum a ruimCrescimento (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))nenhumIncubação: 7 dias; 28 °C; aeróbia.