379832
Tartarato de sódio e potássio
99.98% trace metals basis
Sinônimo(s):
Ácido L(+)-tartárico, Sal de Rochelle, Sal de Seignette
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.98% trace metals basis
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
chave InChI
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Polyphenol assay.
- Synthesis of iron nanoparticles, whcih are used in the synthesis of amorphous carbon nanofibers.
- As a component in the reservoir solution used to induce crystallization of proteins.
- As a component of aqueous plating solution for electroless silver deposition on polycarbonate substrates.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?