Documentos Principais
37005
Supelco
Oxaziclomefone
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
3-[1-(3,5-Dichlorophenyl)-1-methylethyl]-3,4-dihydro-6-methyl-5-phenyl-2H-1,3-oxazin-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H19Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
376.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C(=O)N(CO1)C(C)(C)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19Cl2NO2/c1-13-18(14-7-5-4-6-8-14)19(24)23(12-25-13)20(2,3)15-9-16(21)11-17(22)10-15/h4-11H,12H2,1-3H3
chave InChI
FCOHEOSCARXMMS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)