Documentos Principais
32641
Supelco
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
[(2-Ethyl-6-methyl-phenyl)-carbamoyl]-methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14NNaO4S
Número CAS:
Peso molecular:
279.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCc1cccc(C)c1NC(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S.Na/c1-3-9-6-4-5-8(2)11(9)12-10(13)7-17(14,15)16;/h4-6H,3,7H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15,16);/q;+1/p-1
chave InChI
WWFKJLARXKHBKN-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
S-Metolachlor Metabolite CGA 368208 may be used as a pestanal standard for the estimation of the analyte in surface water and groundwater samples using direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS) operating in multiple reaction monitoring (MRM).
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)