Documentos Principais
36176
Supelco
Neburon
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-Butyl-N′-(3,4-dichlorophenyl)-N-methylurea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16Cl2N2O
Número CAS:
Peso molecular:
275.17
Beilstein:
2733280
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C12H16Cl2N2O/c1-3-4-7-16(2)12(17)15-9-5-6-10(13)11(14)8-9/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,17)
chave InChI
CCGPUGMWYLICGL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)