361526
2-(3-Aminophenylsulfonyl)ethanol hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H4SO2CH2CH2OH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
237.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
pf
210 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C8H11NO3S.ClH/c9-7-2-1-3-8(6-7)13(11,12)5-4-10;/h1-3,6,10H,4-5,9H2;1H
chave InChI
VTZPDMOWNKSUSG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?