34391
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
pf
58-60 °C
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)C1(Br)COCOC1
InChI
1S/C4H6BrNO4/c5-4(6(7)8)1-9-3-10-2-4/h1-3H2
chave InChI
XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?