34058
Norfloxacin-d5
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
6-Fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1-pentadeuteroethyl-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i1D3,2D2
chave InChI
OGJPXUAPXNRGGI-ZBJDZAJPSA-N
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?