33899
Norfloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EPA 1694
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
chave InChI
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of action: inhibits bacterial DNA replication
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria; less effective against Gram-positive bacteria
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)