Documentos Principais
90115
Supelco
N4-Acetylsulfamethoxazole
analytical standard
Sinônimo(s):
N-{4-{[(5-Methyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl}phenyl}acetamide, Sulfisomezole-N4-acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
295.31
Beilstein:
285801
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=S(NC1=NOC(C)=C1)(C2=CC=C(NC(C)=O)C=C2)=O
InChI
1S/C12H13N3O4S/c1-8-7-12(14-19-8)15-20(17,18)11-5-3-10(4-6-11)13-9(2)16/h3-7H,1-2H3,(H,13,16)(H,14,15)
chave InChI
GXPIUNZCALHVBA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N4-Acetylsulfamethoxazole may be used as a reference standard for the determination of N4-acetylsulfamethoxazole in biological fluids by high-performance liquid chromatographic method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
High-performance liquid chromatographic quantitation of trimethoprim, sulfamethoxazole, and N4-acetylsulfamethoxazole in body fluids.
Weber A, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 278, 337-345 (1983)