33941
Thionazin
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
O,O-Diethyl O-(2-pyrazinyl) phosphorothioate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=S)(OCC)Oc1cnccn1
InChI
1S/C8H13N2O3PS/c1-3-11-14(15,12-4-2)13-8-7-9-5-6-10-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
IRVDMKJLOCGUBJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)