32810
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
purum, ≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
Putrescine dihydrochloride, 1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
powder
pf
280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
chave InChI
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Nanocomposite PLA/C20A nanoclay by ultrasound-assisted melt extrusion for adsorption of uremic toxins and methylene blue dye: This study explored the modification of nanoclay with 1,4-diaminobutane dihydrochloride for adsorptive applications, showing enhanced performance in toxin removal (Andrade-Guel et al., 2021).
- The Total Synthesis of Spermine Alkaloid Kukoamine Bimesylate: This paper details the synthetic route of spermine alkaloid derivatives using 1,4-diaminobutane dihydrochloride, highlighting methods applicable in medicinal chemistry (Dong, 2018).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?