Documentos Principais
32758
Supelco
Zearalenone-13C18 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
Fully 13C-labelled Zearalenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C18H22O5
Número CAS:
Peso molecular:
336.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~25 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
alteração de massa
M+18
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C@H]1[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]\[13c]2[13cH][13c](O)[13cH][13c](O)[13c]2[13C](=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
chave InChI
MBMQEIFVQACCCH-NMEASMPJSA-N
Descrição geral
Certan Vial
Zearalenone-13C18 is the 13C isotope-labeled analog of the mycotoxin, zearalenone.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Zearalenone-13C18 may be used as an analytical standard for the determination of zearalenone in animal feed by liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Nota de análise
purity : ≥95.5% (HPLC)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Multiple mycotoxins analysis in animal feed with LC-MS/MS: Comparison of extract dilution and immunoaffinity clean-up.
Jedziniak P, et al.
Journal of Separation Science (2019)