Documentos Principais
33892
Supelco
T-2 Toxin-13C24 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinônimo(s):
Fully 13C-labelled T-2 Toxin, U-[13C24] - T-2 Toxin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C24H34O9
Peso molecular:
490.35
Número CE:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~25 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Descrição geral
T-2 Toxin-13C24 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, T-2 Toxin
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nota de análise
purity : ≥97.0% (HPLC)
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)