32939
Zearalenone
reference material
Sinônimo(s):
F-2 toxin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
reference material
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CCCC(=O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
chave InChI
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Beer samples by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
It may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
- Cereals by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Maize samples by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?