32143
Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Salbutamol-(tert-butyl-d9) acetate salt, (±)-2-(tert-Butyl-d9-amino)-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanol acetate salt, Albuterol-(tert-butyl-d9) acetate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.OCC1=CC(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=CC=C1O
InChI
1S/C13H21NO3.C2H4O2/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-2(3)4/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)/i1D3,2D3,3D3;
chave InChI
FNSZTAIRFCUOBB-KYRNGWDOSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?