31476
Benzoylprop-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)N(C(=O)c1ccccc1)c2ccc(Cl)c(Cl)c2
InChI
1S/C18H17Cl2NO3/c1-3-24-18(23)12(2)21(14-9-10-15(19)16(20)11-14)17(22)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,3H2,1-2H3
chave InChI
SLCGUGMPSUYJAY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In various fruits and vegetables by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) and liquid chromatography with fluorescence detection (LC-FLD).
- In animal tissues by gel permeation chromatography (GPC) cleanup followed by GC–MS and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC–MS–MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)