31464
Anilazine
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
6-(2-Chloroanilino)-2,4-dichloro-1,3,5-triazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc(Cl)nc(Nc2ccccc2Cl)n1
InChI
1S/C9H5Cl3N4/c10-5-3-1-2-4-6(5)13-9-15-7(11)14-8(12)16-9/h1-4H,(H,13,14,15,16)
chave InChI
IMHBYKMAHXWHRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)