Documentos Principais
31437-M
Sigma-Aldrich
Bicarbonato de sódio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.7%
Sinônimo(s):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Fórmula linear:
NaHCO3
Número CAS:
Peso molecular:
84.01
Beilstein:
4153970
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥99.7%
Formulário
powder
Impurezas
≤0.003% S-compounds (as SO4)
≤0.015% in water insoluble matters
≤5 mg/kg ammonium (NH4)
≤50 mg/kg I red. matters (as SO2)
pH
≤8.6 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
solubilidade
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
water: soluble 50 g/L
densidade
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals: ≤5 mg/kg (by ICP-OES)
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sodium bicarbonate is widely used as a physiological buffer. The pKa for bicarbonate ↔ carbonic acid reaction is 6.37. The pKa for bicarbonate ↔ carbonate reaction is 10.25.
Aplicação
Sodium bicarbonate may be used to maintain 7.4pH in Iscove′s modified Dulbecco′s medium for growth of murine hybridoma cell culture. It may be employed as a component of RPMI-1640 liquid medium in a study.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)