Documentos Principais
29242
Supelco
(−)-Guaiol
analytical standard
Sinônimo(s):
(3R,6S,10S)-6,10,α,α-Tetramethylbicyclo[5.3.0]dec-1(7)-ene-3-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O
Número CAS:
Peso molecular:
222.37
Beilstein:
2047993
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]20/D −30.0±2°, c = 1 in ethanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
91-93 °C (lit.)
91-93 °C
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
chave InChI
TWVJWDMOZJXUID-SDDRHHMPSA-N
Descrição geral
(-)-Guaiol is a sesquiterpene alcohol which has guaiane skeleton. It naturally occurs in essential oils extracted from Salvia lanigera and Helitta ongifoliata and has antibacterial activity.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Terpene Mix B certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Supelco
CRM40937
Terpene Mix B
Ocimene mixture of isomers, stabilized, ≥90%
Sigma-Aldrich
W353901
Ocimene
Microbial transformation of (-)-guaiol and antibacterial activity of its transformed products.
Choudhary MI
Journal of Natural Products, 70(5), 849-852 (2007)