28228
Sulfate Reducing Broth, Base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
ammonium sulfate, 0.1 g/L
calcium chloride, 0.1 g/L
dipotassium phosphate, 2.0 g/L
ferric chloride, 0.02 g/L
magnesium sulfate, 0.1 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
7.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
adequação
Desulfobacter spp.
Desulfovibrio spp.
Desulfuromonas spp.
Thiobacillus spp.
sulfate-reducing bacteria
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)