Documentos Principais
26710-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
volume 250-10000 μL, needle size 16 ga (blunt tip), blunt tip (PEEK), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
blunt tip PEEK needle (point style 3)
tamanho da agulha
16 ga (blunt tip)
descrição
replacement needle
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 8650-01
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250-10000 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
Nota de rodapé
Polyetherether ketone (PEEK).
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)