55265
Listeria Motility Medium
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Motility Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
BioChemika
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 3.5 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 6.1 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbe id | growth & motility: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
adequação
nonselective for Listeria spp.
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?