234176
Victoria Blue R
Dye content 80 %
Sinônimo(s):
Basic Blue 11
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 80%
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL, clear to opaque, blue to purple
λmax
615 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥11000 at 252 nm in methanol at 0.005 g/L
≥54000 at 577 nm in methanol at 0.005 g/L
≥9000 at 330 nm in methanol at 0.005 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C)c4ccccc14
InChI
1S/C29H31N3.ClH/c1-6-30-28-20-19-27(25-9-7-8-10-26(25)28)29(21-11-15-23(16-12-21)31(2)3)22-13-17-24(18-14-22)32(4)5;/h7-20H,6H2,1-5H3;1H
chave InChI
JEVGKYBUANQAKG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?