22752
Chlorine
puriss., ≥99.8%
Sinônimo(s):
Chlorine gas
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.48 (vs air)
pressão de vapor
4800 mmHg ( 20 °C)
grau
puriss.
Ensaio
≥99.8%
resistividade
1E9 μΩ-cm, 20°C
resíduo de evaporação
≤40 ppm
p.e.
−34 °C (lit.)
pf
−101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
chave InChI
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?