2106
Heparin sodium salt from porcine intestinal mucosa
endotoxin, free
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine intestinal mucosa
Nível de qualidade
forma
powder
uso
sufficient for 5 mL blood anticoagulant
embalagem
preweighed vial of 300 USP units
Impurezas
endotoxin, free
cor
beige
solubilidade
water: soluble 50 g/L
acetone: insoluble
alcohol: insoluble
benzene: insoluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
compatibilidade
for use with E-Toxate™
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?