179981
Luperox® A98, Benzoyl peroxide
reagent grade, ≥98%
Sinônimo(s):
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
temperatura de autoignição
176 °F
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
105 °C (lit.)
grupo funcional
peroxide
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Thermal cross-linking of multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) via radical-initiated reaction
- 3-D crosslinked carbon scaffolds
- poly(lactic-co-glycolic) acid (PLGA), MWCNT and singlewalled carbon nanotubes (SWCNT) scaffolds
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?