513474
Luperox® A75FP, Benzoyl peroxide
contains 25 wt. % water as stabilizer, 75%
Sinônimo(s):
Benzoyl peroxide moistened with water, BPO, Benzoyl peroxide, Diacyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Luperox® A75FP, Benzoyl peroxide, 75% remainder water, contains 25 wt. % water as stabilizer, 75%
Ensaio
75%
forma
powder
contém
25 wt. % water as stabilizer
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
103 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. C - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?