15139
Bisphenol F bis(3-chloro-2-hydroxypropyl) ether
qualitative standard, mixture of 3 isomers ortho-ortho, ortho-para, para-para
Sinônimo(s):
Bis[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]methane
Ensaio
≥90% (mixture of isomers, HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCl)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CCl)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22Cl2O4/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,22-23H,9-13H2
chave InChI
VQXSOBIULOLCHO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)