Key Documents
12302
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
≥98%
Sinônimo(s):
Ammonium ferric oxalate, Iron ammonium oxalate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)3[Fe(C2O4)3] · 3H2O
Número CAS:
Peso molecular:
428.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98%
forma
solid
densidade
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
chave InChI
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Ammonium ferric oxalate trihydrate decomposes completely at 275°C giving Fe2O3 and has been investigated by thermogravimetry and differential thermal analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Physicochemical investigation of the decomposition products of ammonium metal carboxylates: ammonium ferric oxalate hydrate.
Hussein GAM, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 31, 157-167 (1995)